AOBH03B6AB4A
AOBChem
3-Chloro-2-fluoro-4-(hydroxymethyl)pyridine
About This Item
Iupac Name
(3-chloro-2-fluoro-4-pyridinyl)methanol
Inchi Code
1S/C6H5ClFNO/c7-5-4(3-10)1-2-9-6(5)8/h1-2,10H,3H2
Clave InChI
BPIXTTKOSNOAJB-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-chloro-2-fluoro-4-hydroxymethyl-pyridine.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/21702.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)