Merck
AOBH03B6AB47
AOBChem
2-Fluoro-5-methoxypyridine-4-carboxaldehyde
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
155.13
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-fluoro-5-methoxyisonicotinaldehyde
Inchi Code
1S/C7H6FNO2/c1-11-6-3-9-7(8)2-5(6)4-10/h2-4H,1H3
Clave InChI
CVVUICUXBHCXGP-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-fluoro-5-methoxypyridine-4-carboxaldehyde.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/20468.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)