Merck
AOBH039CD359
AOBChem
5-Benzyloxy-1,3-dihydro-2,1-benzoxaborol-1-ol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
240.07
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
5-(benzyloxy)benzo[c][1,2]oxaborol-1(3H)-ol
Inchi Code
1S/C14H13BO3/c16-15-14-7-6-13(8-12(14)10-18-15)17-9-11-4-2-1-3-5-11/h1-8,16H,9-10H2
Clave InChI
PVEXXABNMJDDDJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-benzyloxy-1-3-dihydro-2-1-benzoxaborol-1-ol.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/33718.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)