Merck
AOB945511965
AOBChem
5-Bromo-2-ethoxy-3-methylbenzaldehyde
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
243.1
Número MDL:
Iupac Name
5-bromo-2-ethoxy-3-methylbenzaldehyde
Inchi Code
1S/C10H11BrO2/c1-3-13-10-7(2)4-9(11)5-8(10)6-12/h4-6H,3H2,1-2H3
Clave InChI
QLULZQCIHQTXMJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-bromo-2-ethoxy-3-methylbenzaldehyde.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/32737.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)