AOB640097789
AOBChem
2-Chloro-3-fluoro-4-formylphenylboronic acid
About This Item
Iupac Name
(2-chloro-3-fluoro-4-formylphenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C7H5BClFO3/c9-6-5(8(12)13)2-1-4(3-11)7(6)10/h1-3,12-13H
Clave InChI
USTVSJJGJJZPBC-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/32040.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)