Merck
AOB640097782
AOBChem
(6-Chloro-5-methoxypyridin-3-yl)methanol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
173.6
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
(6-chloro-5-methoxy-3-pyridinyl)methanol
Inchi Code
1S/C7H8ClNO2/c1-11-6-2-5(4-10)3-9-7(6)8/h2-3,10H,4H2,1H3
Inchi Key
RZQRRUODDCZJOA-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
2-8C
Purity
95
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/6-chloro-5-methoxypyridin-3-yl-methanol.html
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/32022.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)