Merck
AOB640097666
AOBChem
5-Chloro-4-fluoro-1,3-dihydro-2,1-benzoxaborol-1-ol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
186.38
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
5-chloro-4-fluorobenzo[c][1,2]oxaborol-1(3H)-ol
Inchi Code
1S/C7H5BClFO2/c9-6-2-1-5-4(7(6)10)3-12-8(5)11/h1-2,11H,3H2
InChI key
RNRTXDQLRRSXNM-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-chloro-4-fluoro-1-3-dihydro-2-1-benzoxaborol-1-ol.html
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/31296.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)