Merck
AOB640097103
AOBChem
Methyl 4-bromo-3-chloro-2-methylbenzoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
263.52
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
methyl 4-bromo-3-chloro-2-methylbenzoate
Inchi Code
1S/C9H8BrClO2/c1-5-6(9(12)13-2)3-4-7(10)8(5)11/h3-4H,1-2H3
Clave InChI
HODMYMUJNAWCCA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/methyl-4-bromo-3-chloro-2-methylbenzoate.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/29913.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)