Merck
AOB640096317
AOBChem
2-Fluoro-5-phenylpyridine-3-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
217.2
Número MDL:
Iupac Name
2-fluoro-5-phenylnicotinic acid
Inchi Code
1S/C12H8FNO2/c13-11-10(12(15)16)6-9(7-14-11)8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H,15,16)
Clave InChI
VWCVAVZUHKUAAF-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-fluoro-5-phenylpyridine-3-carboxylic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/26858.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)