Merck
AOB640095966
AOBChem
5-Bromo-N-phenylpyridin-3-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
249.11
Número MDL:
Iupac Name
5-bromo-N-phenyl-3-pyridinamine
Inchi Code
1S/C11H9BrN2/c12-9-6-11(8-13-7-9)14-10-4-2-1-3-5-10/h1-8,14H
Clave InChI
CLJFXGSBLDGKJD-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-bromo-n-phenylpyridin-3-amine.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/26016.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)