Merck
AOB640095917
AOBChem
2-Fluoro-4-iodo-3-methoxypyridine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
253.01
Número MDL:
Iupac Name
2-fluoro-4-iodo-3-methoxypyridine
Inchi Code
1S/C6H5FINO/c1-10-5-4(8)2-3-9-6(5)7/h2-3H,1H3
Clave InChI
IVXNIUMDPHLSBV-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-fluoro-4-iodo-3-methoxypyridine.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/25902.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)