Merck
AOB640095552
AOBChem
2-Ethoxy-4-phenylpyridine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
199.25
Número MDL:
Iupac Name
2-ethoxy-4-phenylpyridine
Inchi Code
1S/C13H13NO/c1-2-15-13-10-12(8-9-14-13)11-6-4-3-5-7-11/h3-10H,2H2,1H3
Clave InChI
PVNZXGALDHECAQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/2-ethoxy-4-phenylpyridine.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/24939.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)