Merck
AOB640095268
AOBChem
2-Bromo-4-fluoro-6-methylbenzaldehyde
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
217.04
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-bromo-4-fluoro-6-methylbenzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H6BrFO/c1-5-2-6(10)3-8(9)7(5)4-11/h2-4H,1H3
InChI key
HQTWYBVWOIOMBX-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-bromo-4-fluoro-6-methylbenzaldehyde.html
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/24330.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)