Merck
AOB640094206
AOBChem
2,5-Difluoro-4-benzyloxyphenylboronic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
264.04
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4-(benzyloxy)-2,5-difluorophenylboronic acid
Inchi Code
1S/C13H11BF2O3/c15-11-7-13(12(16)6-10(11)14(17)18)19-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-7,17-18H,8H2
Clave InChI
HLUICRYLUTUUEO-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-5-difluoro-4-benzyloxyphenylboronic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/20424.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)