AOB640091903
AOBChem
2,6-Difluoro-4-methoxybenzamide
About This Item
Iupac Name
2,6-difluoro-4-methoxybenzamide
Inchi Code
1S/C8H7F2NO2/c1-13-4-2-5(9)7(8(11)12)6(10)3-4/h2-3H,1H3,(H2,11,12)
Clave InChI
FBRDIJHNSYWYIR-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-6-difluoro-4-methoxybenzamide.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/11805.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)