AMBH9A1D423B
Ambeed, Inc.
1-(5-Bromo-6-methoxynaphthalen-2-yl)ethanone
About This Item
Iupac Name
1-(5-bromo-6-methoxy-2-naphthyl)ethanone
Inchi Code
1S/C13H11BrO2/c1-8(15)9-3-5-11-10(7-9)4-6-12(16-2)13(11)14/h3-7H,1-2H3
Clave InChI
KDDYYAXVVDTNND-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)