Merck
AMBH9A1D3FF6
Ambeed, Inc.
1-Phenylcyclobutan-1-ol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
148.2
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1-phenylcyclobutanol
Inchi Code
1S/C10H12O/c11-10(7-4-8-10)9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6,11H,4,7-8H2
Clave InChI
LHXASHUXCRQHPZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/935-64-8.html
Synonym
1-phenylcyclobutan-1-ol
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)