Merck
AMBH99DEDE84
Ambeed, Inc.
Ethyl 5-oxo-5,6,7,8-tetrahydroquinoline-3-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
219.24
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
ethyl 5-oxo-5,6,7,8-tetrahydro-3-quinolinecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H13NO3/c1-2-16-12(15)8-6-9-10(13-7-8)4-3-5-11(9)14/h6-7H,2-5H2,1H3
Clave InChI
XIJNJSGZCDFBRJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/106960-78-5.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)