AMBH99C03AA7
Ambeed, Inc.
4,6-Dichloroisoindolin-1-one
About This Item
Iupac Name
4,6-dichloro-1-isoindolinone
Inchi Code
1S/C8H5Cl2NO/c9-4-1-5-6(7(10)2-4)3-11-8(5)12/h1-2H,3H2,(H,11,12)
Clave InChI
QQNMVGPIDSWXTK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)