Merck
AMBH99C035E0
Ambeed, Inc.
2-Amino-N-methoxy-N-methylbenzamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
180.21
Número MDL:
Iupac Name
2-amino-N-methoxy-N-methylbenzamide
Inchi Code
1S/C9H12N2O2/c1-11(13-2)9(12)7-5-3-4-6-8(7)10/h3-6H,10H2,1-2H3
Clave InChI
RIPUVVAYNHOONU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/133776-41-7.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)