Merck
AMBH99C029C8
Ambeed, Inc.
4-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)benzoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
216.24
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4-(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C12H12N2O2/c1-8-7-9(2)14(13-8)11-5-3-10(4-6-11)12(15)16/h3-7H,1-2H3,(H,15,16)
Clave InChI
LXNGKWBJIIXNBD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/81282-82-8.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)