AMBH996F2E13
Ambeed, Inc.
2-Amino-6-fluoropyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylic acid
About This Item
Iupac Name
2-amino-6-fluoropyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H5FN4O2/c8-3-1-10-6-4(7(13)14)5(9)11-12(6)2-3/h1-2H,(H2,9,11)(H,13,14)
Clave InChI
SVNWFJQSJIUROM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)