AMBH996F2D71
Ambeed, Inc.
(2-(Trifluoromethyl)quinolin-4-yl)methanol
About This Item
Iupac Name
[2-(trifluoromethyl)-4-quinolinyl]methanol
Inchi Code
1S/C11H8F3NO/c12-11(13,14)10-5-7(6-16)8-3-1-2-4-9(8)15-10/h1-5,16H,6H2
Clave InChI
BUDRHPWUUSCWLP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)