Merck
AMBH996F297F
Ambeed, Inc.
4-Chloroimidazo[1,2-a]quinoxaline
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
203.63
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4-chloroimidazo[1,2-a]quinoxaline
Inchi Code
1S/C10H6ClN3/c11-9-10-12-5-6-14(10)8-4-2-1-3-7(8)13-9/h1-6H
InChI key
RYNAIJUDTQWFSL-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/191349-69-6.html
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/191349-69-6.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)