Merck
AMBH996F2851
Ambeed, Inc.
3-Formyl-N,N-dimethylbenzamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
177.2
Número MDL:
Iupac Name
3-formyl-N,N-dimethylbenzamide
Inchi Code
1S/C10H11NO2/c1-11(2)10(13)9-5-3-4-8(6-9)7-12/h3-7H,1-2H3
Clave InChI
MYTDKUFZGNDHRL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or semi-solid or lump or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/126926-36-1.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)