Merck
AMBH996F262F
Ambeed, Inc.
(3-Carbamoyl-4-chlorophenyl)boronic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
199.4
Número MDL:
Iupac Name
3-(aminocarbonyl)-4-chlorophenylboronic acid
Inchi Code
1S/C7H7BClNO3/c9-6-2-1-4(8(12)13)3-5(6)7(10)11/h1-3,12-13H,(H2,10,11)
Clave InChI
PHYINASSDCHPRG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/871332-67-1.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)