AMBH990F744B
Ambeed, Inc.
2-Bromo-4-chloro-5-methoxypyridine
About This Item
Iupac Name
2-bromo-4-chloro-5-methoxypyridine
Inchi Code
1S/C6H5BrClNO/c1-10-5-3-9-6(7)2-4(5)8/h2-3H,1H3
Clave InChI
NATSPHDWPVWHLE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)