AMBH990F73C4
Ambeed, Inc.
4-Fluoronaphthalene-1-sulfonyl chloride
About This Item
Iupac Name
4-fluoro-1-naphthalenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C10H6ClFO2S/c11-15(13,14)10-6-5-9(12)7-3-1-2-4-8(7)10/h1-6H
Clave InChI
QEFYRYVTYJSUJE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)