Merck
AMBH990F6B5D
Ambeed, Inc.
6-Isopropyl-2-methylpyrimidin-4-ol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
152.2
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
6-isopropyl-2-methyl-4-pyrimidinol
Inchi Code
1S/C8H12N2O/c1-5(2)7-4-8(11)10-6(3)9-7/h4-5H,1-3H3,(H,9,10,11)
Clave InChI
BPNVGKGRJUTRJJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/34126-99-3.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)