Merck
AMBH990F6ABD
Ambeed, Inc.
3,5-Dichlorobenzohydrazide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
205.04
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3,5-dichlorobenzohydrazide
Inchi Code
1S/C7H6Cl2N2O/c8-5-1-4(7(12)11-10)2-6(9)3-5/h1-3H,10H2,(H,11,12)
Clave InChI
DNISXKBKTSHNKL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/62899-78-9.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)