Merck
AMBH990F6A16
Ambeed, Inc.
(5-Bromopyridin-3-yl)(morpholino)methanone
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
271.11
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4-[(5-bromo-3-pyridinyl)carbonyl]morpholine
Inchi Code
1S/C10H11BrN2O2/c11-9-5-8(6-12-7-9)10(14)13-1-3-15-4-2-13/h5-7H,1-4H2
Clave InChI
DGXAEBFHFVGRSH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/342013-81-4.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)