Merck
AMBH990F6078
Ambeed, Inc.
Potassium ((cyclohexylamino)methyl)trifluoroborate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
219.1
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
potassium [(cyclohexylamino)methyl](trifluoro)borate(1-)
Inchi Code
1S/C7H14BF3N.K/c9-8(10,11)6-12-7-4-2-1-3-5-7;/h7,12H,1-6H2;/q-1;+1
Clave InChI
GYUWPHIATXXXJT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/888711-52-2.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)