Merck
AMBH990F605F
Ambeed, Inc.
(2,5-Dichloro-4-methoxyphenyl)boronic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
220.85
Número MDL:
Iupac Name
2,5-dichloro-4-methoxyphenylboronic acid
Inchi Code
1S/C7H7BCl2O3/c1-13-7-3-5(9)4(8(11)12)2-6(7)10/h2-3,11-12H,1H3
Clave InChI
RHCCXBFEZDDMJN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1612184-34-5.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)