Merck
AMBH990F5F95
Ambeed, Inc.
1-Bromo-4-(cyclopropylmethoxy)benzene
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
227.1
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1-bromo-4-(cyclopropylmethoxy)benzene
Inchi Code
1S/C10H11BrO/c11-9-3-5-10(6-4-9)12-7-8-1-2-8/h3-6,8H,1-2,7H2
InChI key
BDORYRCLPQIWHR-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/412004-56-9.html
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/412004-56-9.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)