Merck
AMBH98C8E5DF
Ambeed, Inc.
8-Aminooctanoic acid tert-butyl ester
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
215.34
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
tert-butyl 8-aminooctanoate
Inchi Code
1S/C12H25NO2/c1-12(2,3)15-11(14)9-7-5-4-6-8-10-13/h4-10,13H2,1-3H3
Clave InChI
CGXSJIQNNZPSCT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/102522-32-7.html
Synonym
8-Aminooctanoic acid tert-butyl ester
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)