Merck
AMBH98C8E5BE
Ambeed, Inc.
1-Bromo-4-((2-ethylhexyl)oxy)benzene
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
285.22
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1-bromo-4-((2-ethylhexyl)oxy)benzene
Inchi Code
1S/C14H21BrO/c1-3-5-6-12(4-2)11-16-14-9-7-13(15)8-10-14/h7-10,12H,3-6,11H2,1-2H3
Clave InChI
PLKHKVHXKXGJAO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/164352-24-3.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)