Merck
AMBH98C8E4DE
Ambeed, Inc.
2,5-Dichloro-4-methylpyridine-3-carbonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
187.03
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2,5-dichloro-4-methylnicotinonitrile
Inchi Code
1S/C7H4Cl2N2/c1-4-5(2-10)7(9)11-3-6(4)8/h3H,1H3
Inchi Key
BCQVIWRFKUYDMT-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/101320-87-0.html
Synonym
2,5-dichloro-4-methylnicotinonitrile
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.ambeed.com/products/101320-87-0.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)