Merck
AMBH98C8E084
Ambeed, Inc.
2-((3-Bromo-4-methylphenyl)thio)ethanol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
247.16
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-((3-bromo-4-methylphenyl)thio)ethan-1-ol
Inchi Code
1S/C9H11BrOS/c1-7-2-3-8(6-9(7)10)12-5-4-11/h2-3,6,11H,4-5H2,1H3
Clave InChI
XPPLZCUCYVJFHR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1338603-02-3.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)