Merck
AMBH98C8DE42
Ambeed, Inc.
3-Amino-5-chloropyrazine-2-carbonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
154.56
Número MDL:
Iupac Name
3-amino-5-chloro-2-pyrazinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C5H3ClN4/c6-4-2-9-3(1-7)5(8)10-4/h2H,(H2,8,10)
Clave InChI
FSVRTOKNIQGMQP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/54632-11-0.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)