Merck
AMBH98C8DC33
Ambeed, Inc.
6-Bromo-4-methylnicotinic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
216.03
Número MDL:
Iupac Name
6-bromo-4-methylnicotinic acid
Inchi Code
1S/C7H6BrNO2/c1-4-2-6(8)9-3-5(4)7(10)11/h2-3H,1H3,(H,10,11)
Clave InChI
MOCUEPIHCCYSMT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1060804-74-1.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1060804-74-1.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)