Merck
AMBH98C8D546
Ambeed, Inc.
(4-Chloro-2-fluoro-3-(2-methoxyethoxy)phenyl)boronic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
248.45
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4-chloro-2-fluoro-3-(2-methoxyethoxy)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C9H11BClFO4/c1-15-4-5-16-9-7(11)3-2-6(8(9)12)10(13)14/h2-3,13-14H,4-5H2,1H3
Clave InChI
FUXWTCCXYLIMOQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1256346-26-5.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)