AMBH9884D739
Ambeed, Inc.
(3-Chloro-5-(diethylcarbamoyl)phenyl)boronic acid
About This Item
Iupac Name
3-chloro-5-[(diethylamino)carbonyl]phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C11H15BClNO3/c1-3-14(4-2)11(15)8-5-9(12(16)17)7-10(13)6-8/h5-7,16-17H,3-4H2,1-2H3
Clave InChI
KVYOLHXPKSCLCF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)