Merck
AMBH9884D523
Ambeed, Inc.
6-Fluorobenzo[d]thiazole-2-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
197.19
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
6-fluoro-1,3-benzothiazole-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H4FNO2S/c9-4-1-2-5-6(3-4)13-7(10-5)8(11)12/h1-3H,(H,11,12)
Clave InChI
ZKNFXQMRRWKBQB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/479028-67-6.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/479028-67-6.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)