Merck
AMBH9884D430
Ambeed, Inc.
3-(2-(Piperidin-1-yl)ethoxy)aniline
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
220.31
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-[2-(1-piperidinyl)ethoxy]aniline
Inchi Code
1S/C13H20N2O/c14-12-5-4-6-13(11-12)16-10-9-15-7-2-1-3-8-15/h4-6,11H,1-3,7-10,14H2
Clave InChI
FLRCQMIOFFBPAU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/373824-23-8.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)