Merck
AMBH9884D402
Ambeed, Inc.
5-Bromo-2-cyclohexylisoindolin-1-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
294.19
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Iupac Name
5-bromo-2-cyclohexylisoindolin-1-one
Inchi Code
1S/C14H16BrNO/c15-11-6-7-13-10(8-11)9-16(14(13)17)12-4-2-1-3-5-12/h6-8,12H,1-5,9H2
Clave InChI
FVMQYPWUWBVGIZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/735351-81-2.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/735351-81-2.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)