Merck
AMBH9884CE83
Ambeed, Inc.
Benzyl 3-aminopropanoate hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
215.68
Número MDL:
Iupac Name
benzyl 3-aminopropanoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13NO2.ClH/c11-7-6-10(12)13-8-9-4-2-1-3-5-9;/h1-5H,6-8,11H2;1H
Clave InChI
QIBWNGWEFYSLCM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/99616-43-0.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)