Merck
AMBH9884CD84
Ambeed, Inc.
2-Ethynyl-3-methylthiophene
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
122.19
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-ethynyl-3-methylthiophene
Inchi Code
1S/C7H6S/c1-3-7-6(2)4-5-8-7/h1,4-5H,2H3
Clave InChI
OXECOAGMUUJLPS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/81294-11-3.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)