Merck
AMBH9884CD67
Ambeed, Inc.
7-Bromo-9,9-dimethyl-9H-fluorene-2-carbaldehyde
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
301.18
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
7-bromo-9,9-dimethyl-9H-fluorene-2-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C16H13BrO/c1-16(2)14-7-10(9-18)3-5-12(14)13-6-4-11(17)8-15(13)16/h3-9H,1-2H3
Clave InChI
RFGCRRLPPVRIQF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/944940-90-3.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)