Merck
AMBH9884CD47
Ambeed, Inc.
m-PEG6-O-CH2COOH
Seleccione un Tamaño
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
354.4
Número MDL:
Iupac Name
2,5,8,11,14,17,20-heptaoxadocosan-22-oic acid
Inchi Code
1S/C15H30O9/c1-18-2-3-19-4-5-20-6-7-21-8-9-22-10-11-23-12-13-24-14-15(16)17/h2-14H2,1H3,(H,16,17)
Clave InChI
AWSXISOALMMMQQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid or Semi-Solid or Solid or Cloudy liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/75427-75-7.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/75427-75-7.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)