Merck
AMBH9884CC88
Ambeed, Inc.
1-(Cyanomethyl)urea
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
99.09
Número MDL:
Iupac Name
N-(cyanomethyl)urea
Inchi Code
1S/C3H5N3O/c4-1-2-6-3(5)7/h2H2,(H3,5,6,7)
Clave InChI
OYJHKYGWYYYRBV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/5962-07-2.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)